Learn More
Niraparib, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426777
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16426777
Brand: Medchem Express HY10619
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress Niraparib (MK-4827) is a highly potent and orally bioavailable PARP1 and PARP2 inhibitor with IC50s of 3.8 and 2.1 nM, respectively. Niraparib leads to inhibition of repair of DNA damage, activates apoptosis and shows anti-tumor activity.
Niraparib (MK-4827) is a highly potent and orally bioavailable PARP1 and PARP2 inhibitor with IC50s of 3.8 and 2.1 nM, respectively. Niraparib leads to inhibition of repair of DNA damage, activates apoptosis and shows anti-tumor activity.
Tekniske data
Nom chimique ou matériau Niraparib
CAS 1038915-60-4
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H20N4O
Quantité 5 mg
Synonyme MK-4827
Informations sur la solubilité DMSO : 25 mg/mL (78.03 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC(C1=CC=CC2=CN(C3=CC=C([C@H]4CNCCC4)C=C3)N=C21)=O
Poids moléculaire (g/mol) 320.39
Poids de la formule 320.39
Pourcentage de pureté 98.13%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.