Learn More
Nisoldipine 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30327045
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Unit Size:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30327045 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Product Code. 30327045 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA15530500ME100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product fall under regulation “Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. If applicable, customers must provide a license before delivery.
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Nisoldipine
CAS 63675-72-9
Noms d’analytes ou de composants Nisoldipine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H24 N2 O6
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Formule InChI InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)C)C
Nom IUPAC 3-O-metil 5-O-(2-metilpropil) 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 388.41
Quantité 1 mL
Poids de la formule 388,1634 g/mol