Learn More
Nisoldipine, Mikromol™
Code produit 30049866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30049866 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049866 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3912.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Nisoldipine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nisoldipine
CAS 63675-72-9
Noms d’analytes ou de composants Nisoldipine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H24 N2 O6
Certifications/Conformité ISO 17025
Formule InChI InChI=1S/C20H24N2O6/c1-11(2)10-28-20(24)17-13(4)21-12(3)16(19(23)27-5)18(17)14-8-6-7-9-15(14)22(25)26/h6-9,11,18,21H,10H2,1-5H3
SMILES COC(=O)C1=C(C)NC(=C(C1c2ccccc2[N+](=O)[O-])C(=O)OCC(C)C)C
Nom IUPAC 3-O-metil 5-O-(2-metilpropil) 2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3,5-dicarboxilato
Poids moléculaire (g/mol) 388.41
Quantité 250 mg
Poids de la formule 388,1634 g/mol