Learn More
Mettler Toledo™ Sachets de solution tampon pH NIST/DIN
Description
Les mesures de pH sont aussi précises que les solutions tampons utilisées à des fins d’étalonnage. La précision maximale est garantie avec des tampons NIST/DIN entièrement traçables. (Les électrodes de pH doivent être étalonnées au moins une fois par jour avant les mesures et après chaque nettoyage, régénération ou stockage à long terme.)
- Les tampons pH NIST/DIN sont définis et garantis à trois décimales près, offrant ainsi une précision optimale
- Les sachets individuels garantissent une solution fraîche pour chaque étalonnage, ainsi qu’une facilité d’utilisation maximale
- Chaque boîte est accompagnée d’un certificat de test et d’une étiquette détaillée avec un tableau des températures
- Toutes les fiches de données de sécurité et les étiquettes contiennent des informations conformément au système général harmonisé (GHS)
Spécification
Spécification
| Description | Tampon pH |
| À utiliser avec (application) | Mesure du pH, calibrage de l’électrode |
| À utiliser avec (équipement) | Électrode pH |
| pH | 10 012 (à 25 °C) |
| Quantité | 30 x 20 mL |
| Conditionnement | Sachets de 20 ml |
| Traçabilité au NIST | Oui |