Learn More
Nital Etchant, 3 % (v/v) dans l’alcool réactif, Ricca Chemical
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Nital Etchant, 3% (v/v) in Reagent Alcohol |
| Couleur | Incolore |
| CAS | 64-17-5, 67-63-0, 67-56-1, 7697-37-2, 7732-18-5 |
| Point d’ébullition | ∼76 °C |
| % min. CAS | 85.44, 4.72, 4.27, 3.9, 1.67 |
| % max. CAS | 85.44, 4.72, 4.27, 3.9, 1.67 |
| Densité | 0.81 |
| Odeur | Alcoolisée |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| pH | Acide |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Nital Etchant, 3% (v/v)
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?