Learn More
Nitenpyram, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16594394 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16594394 250 mg 250mg
16584394 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16594394 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 463942500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 150824-47-8 | C11H15ClN4O2 | 270.72 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150824-47-8
Formule moléculaire C11H15ClN4O2
Poids moléculaire (g/mol) 270.72
Clé InChI CFRPSFYHXJZSBI-DHZHZOJOSA-N
Nom IUPAC [(1E)-1-}[(6-chloropyridine-3-yl)méthyl](éthyl)amino}-2-nitroéthényl](méthyl)amine
SMILES CCN(CC1=CC=C(Cl)N=C1)C(\NC)=C\[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitenpyram
Point d’éclair >70°C
Point de fusion 70.0°C to 84.0°C
Solubilité Soluble in water; Insoluble in methanol and dimethyl sulfoxide
Quantité 250 mg
Poids de la formule 270.72