Learn More
Ressort hélicoïdal de compression en nitinol, diamètre du fil 1,0 mm (0,039 po), diamètre moyen de la bobine 7,0 mm (0,28 po), alliage M
Click to view available options
Quantité:
100 Pc.
25 Pc.
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitinol compression coil spring, Alloy M |
| Note relative au nom | Wire diameter 1.0mm (0.039 in.), mean coil diameter 7.0mm (0.27 in.), mean coil diameter 7.0mm (0.28 in.) |
| Quantité | 25 Pc. |
| Odeur | Odorless |
| Numéro MDL | MFCD02091734 |