Learn More
Ressort hélicoïdal de tension en nitinol, alliage M, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Conditionnement:
100 pièces
25 pièces
5 pièces
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitinol tension coil spring |
| Couleur | Gris |
| Note relative au nom | Wire diameter 0.75mm, mean coil diameter 5.55mm |
| CAS | 7440-02-0, 7440-32-6 |
| Quantité | 5 Pc. |
| Odeur | Odorless |
| Forme | Solide |
| Numéro MDL | MFCD02091734 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Nickel :55,75 % ; Titane :44,25% |