Learn More
Nitrate exprimé en N à 1000 μg/mL dans H2O , VHG™
Code produit 17909724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17909724 500 mL 500mL
17947084 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17909724 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGINO3N500
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Nitrate exprimé en N à 1000 μg/mL dans H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrate
CAS 14797-55-8
Méthodes Ion Chromatography/Wet Chemistry
Noms d’analytes ou de composants Nitrate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire NO3-
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme NO3−
SMILES [O-]N(=O)=O
Nom IUPAC Nitrate
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 62
Quantité 500 mL
Poids de la formule 62 g/mol