Learn More
Nitrate exprimé en N à 1000 μg/mL dans H2O , VHG™
Description
Nitrate exprimé en N à 1000 μg/mL dans H2O
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrate |
| CAS | 14797-55-8 |
| Méthodes | Chromatographie ionique / Chimie humide |
| Noms d’analytes ou de composants | Nitrate |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | NO3- |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | NO3− |
| SMILES | [O-]N(=O)=O |
| Nom IUPAC | Nitrate |
| Afficher plus |