Learn More
Hach Lange™ Tests de cuve au nitrate
Code produit. 11568149
Click to view available options
Plage:
0,23 à 13,5 mg/l de NO3-N
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11568149
Marque: Hach Lange™ LCK339
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Réactifs pré-dosés pour une sécurité maximale. Faciles d’utilisation pour évaluation photométrique, conditionnés dans une boîte entièrement équipée. Approuvés officiellement vis-vis des limites de consentement. Plus respectueux de l’environnement en raison d’une moindre quantité de produits chimiques.
  • Pour une utilisation avec les instruments DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
  • Certifications ISO 7890-1-2-1986, DIN 38405 D9-2
  • Durée de conservation de 23 mois à compter de la date de production
  • Conditions de stockage de 15 à 25°C
  • Plages de mesure de 0,23 à 13,5 mg/l de NO3-N et 1,0 à 60,0 mg/l de NO3
  • Valeurs des mesure précises et fiables
  • Dosage pratique et sans erreur des réactifs
Spécification
Plage 0,23 à 13,5 mg/l de NO3-N
Méthode de test 2,6-Xylénol
Type Test de cuve au nitrate
compliance-icons
Identifiant produit
  • LCK 339 Nitrat/Nitrate sample cuvette
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, phosphoric acid