Learn More
Hach Lange™ Tests de cuve au nitrate
Click to view available options
Plage:
0,23 à 13,5 mg/l de NO3-N
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pour une utilisation avec les instruments DR3900, DR6000, DR1900, DR2800, DR3800, DR5000
- Certifications ISO 7890-1-2-1986, DIN 38405 D9-2
- Durée de conservation de 23 mois à compter de la date de production
- Conditions de stockage de 15 à 25°C
- Plages de mesure de 0,23 à 13,5 mg/l de NO3-N et 1,0 à 60,0 mg/l de NO3
- Valeurs des mesure précises et fiables
- Dosage pratique et sans erreur des réactifs
Spécification
Spécification
| Plage | 0,23 à 13,5 mg/l de NO3-N |
| Méthode de test | 2,6-Xylénol |
| Type | Test de cuve au nitrate |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- LCK 339 Nitrat/Nitrate sample cuvette
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, phosphoric acid