Learn More
Étalon de nitrate-azote pour la chromatographie d’échange d’ions, SPEX CertiPrep™
Code produit 16391136 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16391136 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16391136 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur ASNO3N92X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    214.69€
    164.98€ / 500mL
    Économisez 49.71€
    23% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-01-2027
Includes
NIST Certificat d’analyse traçable accrédité conformément à la norme ISO/CEI 17025 et au Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
NO3-N1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrate-Nitrogen Standard
Note relative au nom Pour la chromatographie ionique
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
CAS 7631-99-4, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 99.9, 0.1
Noms d’analytes ou de composants Sodium nitrate,distilled water,conductivity or of similar purity
Formule moléculaire NNaO3
Numéro MDL MFCD00011119
Technique Chromatographie ionique
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type de solution Solution-étalon
Clé InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Type Matériel de référence certifié
SMILES [Na+].[O-][N+]([O-])=O
Élément Sodium Nitrate
Nom IUPAC sodium ; nitrate
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 84.99
CID PubChem 24268
Quantité 500 mL
ChEBI CHEBI:63005
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 000mg/l
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire