Learn More
Solution de nitrate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12972155 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12972155 100 mL 100mL
12982155 250 mL 250mL
12992155 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12972155 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A 030 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.52€
    59.70€ / 100mL
    Économisez 12.82€
    17% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Spécification
La solution contient H2O
Concentration 1 g/L
Quantité 100 mL