Learn More
Solution de nitrate pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit 12992155 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12992155 500 mL 500mL
12972155 100 mL 100mL
12982155 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12992155 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A 030 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.51€
    124.66€ / 500mL
    Économisez 18.85€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Identifiants chimiques
CAS 14797-55-8
Clé InChI NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC nitrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrate
Conditionnement Flacon
Forme physique Liquide
Formule moléculaire NO3
Concentration 1 g/L
Type Solution standard monocomposante
SMILES [O-][N+]([O-])=O
Solvent or Matrix Eau
Poids moléculaire (g/mol) 62.01
Quantité 500 mL
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.