Learn More
Concentré de nitrate, 100 ppm, qualité de Ph. Eur., étalon de conductivité Reagecon ™
Tous les produits Reagecon Produits
Description
- Fabriquée dans une installation conforme ISO 9001 selon les directives de Eu. Ph. Chapitre 4(4.1.2)
- Produit conformément aux méthodes ASTM, APHA, ACS, EP et USP
- Fourni avec un certificat d’analyse et une étiquette indiquant le lot et la date d’expiration
- La solution prête à l’emploi élimine le temps et la main-d’œuvre nécessaires à la préparation de solutions d’étalon précises
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrate |
| Conditionnement | 100 ml |
| CAS | 14797-55-8 |
| Certificat d’analyse | oui |
| Odeur | Inodore |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | NO3- |
| Concentration | 100 ppm de NO3 |
| Couleur | Incolore |
| Clé InChI | NHNBFGGVMKEFGY-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |