Learn More
WTW™ Kits de test nitrate
Click to view available options
Plage:
0,2 à 20 mg/l de NO3-N, 0,9 à 88,5 mg/l de NO3
0,2 à 30 mg/l NO3-N, 1 à 133 mg/l de NO3
0,5 à 18 mg/l de NO3-N, 2,2 à 79,7 mg/l de NO3
0,5 à 25 mg/l de NO3-N, 2,2 à 110,7 mg/l de NO3
1 à 50 mg/l de NO3-N, 4 à 221 mg/l de NO3
Nbre de tests:
25
50
60
90
Conditionnement:
0.52L
25 pièces
300 GR
50mL
Description
- Divers instruments de mesure des nitrates
- Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface
- Photomètres PhotoLab® ; S6, PhotoLab® ; S12, PhotoLab® ; Spectral, Photoflex
- Kit de test cellulaire du nitrate (NO<sub>3</sub>) CombiCheck
Spécification
Spécification
| Analytes | Nitrospectral |
| À utiliser avec (application) | Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètres PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 60 |
| Plage | 0,5 à 18 mg/l de NO3-N, 2,2 à 79,7 mg/l de NO3 |
| Suffisant pour | 25 dosages |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Kit de test cellulaire du nitrate (NO3) CombiCheck |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Nitrate Cell Test Method: photometric 0.5 - 18.0 mg/l NO
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid