Learn More
WTW™ Kits de test nitrate
Code produit. p-8002399
Click to view available options
Plage:
0,2 à 20 mg/l de NO3-N, 0,9 à 88,5 mg/l de NO3
0,2 à 30 mg/l NO3-N, 1 à 133 mg/l de NO3
0,5 à 18 mg/l de NO3-N, 2,2 à 79,7 mg/l de NO3
0,5 à 25 mg/l de NO3-N, 2,2 à 110,7 mg/l de NO3
1 à 50 mg/l de NO3-N, 4 à 221 mg/l de NO3
Nbre de tests:
25
50
60
90
Conditionnement:
0.52L
25 pièces
300 GR
50mL
Code produit. 11734774
Marque: WTW™ 250410
Obtenez des mesures de précision pour les eaux usées, l’eau potable et les eaux de surface grâce aux kits de test cellulaire du nitrate (NO3) CombiCheck.
  • Divers instruments de mesure des nitrates
  • Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface
  • Photomètres PhotoLab&reg ; S6, PhotoLab&reg ; S12, PhotoLab&reg ; Spectral, Photoflex
  • Kit de test cellulaire du nitrate (NO<sub>3</sub>) CombiCheck
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Analytes Nitrospectral
À utiliser avec (application) Pour les eaux usées, l’eau potable, les eaux de surface
À utiliser avec (équipement) Photomètres PhotoLab™ S6, PhotoLab™ S12, PhotoLab™ Spectral, spectroFlex, Photoflex
Comprend Certificats
Nbre de tests 60
Plage 0,5 à 18 mg/l de NO3-N, 2,2 à 79,7 mg/l de NO3
Suffisant pour 25 dosages
Méthode de test Photométrique
Type Kit de test cellulaire du nitrate (NO3) CombiCheck
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitrate Cell Test Method: photometric 0.5 - 18.0 mg/l NO
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P311-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid