Learn More
Acide nitrique, 65-70 %, 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11399129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500ml
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11399129 100 mL 100mL
11376329 500ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11399129 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 087920.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
À utiliser dans la fabrication d’engrais et d’explosifs, dans la synthèse organique ou en métallurgie
Dans la fabrication d’engrais et d’explosifs, dans la synthèse organique, dans la métallurgie, dans la photogravure, dans la gravure de l’acier, dans les produits chimiques pour le caoutchouc et dans le retraitement des combustibles nucléaires. La principale utilisation commerciale est la production d’engrais et de réactifs pour la nitration. Les autres applications principales concernent la production d’explosifs, de précurseurs du nylon et de composés organiques spécialisés. L’acide nitrique est indirectement utilisé comme substance oxydante dans les fusées à combustible liquide pour déterminer les traces de métaux dans les solutions. Il est utilisé comme agent de dopage chimique pour les semi-conducteurs organiques et dans les processus de purification des nanotubes de carbone bruts, ainsi que pour vieillir artificiellement le pin et l’érable.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC nitric acid
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitric acid
Couleur Colorless to Yellow
Note relative au nom 65 to 70%
Point d’ébullition 121°C
Densité 1.41
Odeur Pungent
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide
Numéro UN UN2031
Merck Index 14,6577
Informations sur la solubilité Very soluble in water and ether; Decomposes in alcohol;Miscible with water and ether.
Poids de la formule 63.01
Pourcentage de pureté 99.999%