Learn More
Acide nitrique, 65 % AR, Chem-Lab
Code produit 12178731
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12178731 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 12178731 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL00.1915.1000
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Utilisé comme réactif primaire pour la nitration et pour l’analyse de traces. L’acide nitrique, 65 % AR, Chem-Lab est un acide minéral très corrosif. Il est destiné à un usage en laboratoire et est ACS, ISO, Ph. Eur. L’apparition d’une teinte jaunâtre dans le récipient n’a aucun impact sur la qualité du produit.
La principale utilisation industrielle de l’acide nitrique est la production d’engrais. L’acide nitrique est neutralisé avec de l’ammoniac pour donner du nitrate d’ammonium. Les autres applications principales concernent la production d’explosifs, de précurseurs de nylon et de composés organiques spécialisés.
Spécification
pH < 1
Couleur Incolore
CAS 7697-37-2
Point de fusion -32°C
Point d’ébullition 121°C
Concentration ≥ 65%
Densité 1,39 g/ml
Odeur Inodore
Tension de vapeur 9,4 hPa (20°C)
Quantité 1 L
Formule moléculaire HNO3
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00011349
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
Informations sur la solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[N+]([O-])=O
Nom IUPAC acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Poids de la formule 63.01g/mol
Qualité ISO