Learn More
Acide nitrique 68-70 %, d = 1,42, certifié AR, pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10378433 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10378433 2,5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
10543674 500 ml Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10634732 1 l Flacon en plastique PEHD 1L
10654732 2,5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10378433 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur N/2300/PC17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
HNO3, numéro CAS 7697-37-2, acide nitrique, acide azotique, nitrate d’hydrogène, salpetersaeure, RFNA, hydroxyde de nitryle, fumées nitreuses, nital, acidum nitricum, aqua fortis, 2,5 L, 122°C, CHEBI:48107, jaune incolore, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, acide nitrique, -42°C, 11349, 63,012
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
pH 1
Couleur Jaune
Point de fusion -42°C
Point d’ébullition 122°C
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Quantité 2,5 L
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitric acid SG 1.42 (70%)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid