Learn More
Acide nitrique 68-70 %, d = 1,42, certifié AR, pour l’analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10634732 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2,5 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10634732 1 l Flacon en plastique PEHD 1L
10543674 500 ml Flacon en verre revêtu de plastique 500mL
10654732 2,5 L Flacon en plastique PEHD 2.50L
10378433 2,5 L Flacon en verre revêtu de plastique 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10634732 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor N/2300/PB15
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Ver todas las promociones
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
HNO3, numéro CAS 7697-37-2, acide nitrique, acide azotique, nitrate d’hydrogène, salpetersaeure, RFNA, hydroxyde de nitryle, fumées nitreuses, nital, acidum nitricum, aqua fortis, 2,5 L, 122°C, CHEBI:48107, jaune incolore, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, acide nitrique, -42°C, 11349, 63,012
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrate d’hydrogène, acide azotique, vapeurs nitreuses, hydroxyde de nitryle, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI : 48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Especificaciones
pH 1
Couleur Incolore Jaune
Point de fusion -42 °C
Point d’ébullition 122 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 1 l
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Nitric acid SG 1.42 (70%)
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Indicaciones de peligro
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.