Learn More
Acide nitrique 68 % d = 1,42, Primar Plus™, pour l’analyse des métaux à l’état de traces, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10456463 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
2.5 l
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité unitSize
10456463 500 ml 500mL
10149982 1 l 1L
10098862 2.5 l 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 10456463 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore N/2272/PB08
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28036
Visualizza tutte le promozioni
 Article restreint
Expédition estimée: 03-08-2026
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
HNO3, numéro CAS 7697-37-2, nitrate d’hydrogène, nital, aqua fortis, acide azotique, acide nitrique, acidum nitricum, rfna, salpetersaeure, vapeurs nitreuses, hydroxyde de nitryle, 2,5 L, CHEBI : 48107, jaune, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, acide nitrique, -41 C, 11349, 63.012, flacon en plastique PEHD
HNO3, numéro CAS 7697-37-2, nitrate d’hydrogène, nital, aqua fortis, acide azotique, acide nitrique, acidum nitricum, rfna, salpetersaeure, vapeurs nitreuses, hydroxyde de nitryle, 2,5 L, CHEBI : 48107, jaune, 63,02 g/mol, GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N, acide nitrique, -41 C, 11349, 63.012, flacon en plastique PEHD
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitrate d’hydrogène, acide azotique, vapeurs nitreuses, hydroxyde de nitryle, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI : 48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Specifica
Nom chimique ou matériau Nitric Acid
pH 1
Couleur Jaune
Point de fusion -41°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Tension de vapeur 0.94 kPa (20°C)
Quantité 500 ml
Forme physique Liquide
Poids de la formule 63.02 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nitric acid (>= 68%)
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Consigli di prudenza
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.