Learn More
Acide nitrique à 69 %, certifié de qualité réactif analytique (AR), Ph. Eur., pour l’analyse avec faible teneur en cadmium, en plomb et en mercure, conforme aux exigences analytiques de la Ph. Eur, Fisher Chemical™
Code produit 12695167 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2,5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12695167 1 L 1L
12605177 2,5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 12695167 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur N/2320/PB15
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid, salpetersaeure, rfna, acidum nitricum, nital, acide nitrique, nitrous fumes, nitryl hydroxide
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
pH 1
Couleur Jaune
Point de fusion -42 °C
Point d’ébullition 122 °C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 1 L
Forme physique Liquide
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitric acid ~69% with low Cadmium, Lead & Mercury level , for analysis Certified AR , Conform to EP
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide oxydant Catégorie 3
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid