Learn More
Acide nitrique, ACS, 68,0-70,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15431327
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3178 g
6 x 3 178 g
Conditionnement:
1 pièce
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15431327 6 x 3 178 g 1kg
15421327 3178 g 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15431327 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033260.X#
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
L’utilisation commerciale principale de l’acide nitrique, ACS, 68,0 à 70,0 % correspond à la production d’engrais et de réactifs pour la nitration. Les autres applications principales concernent la production d’explosifs, de précurseurs du nylon et de composés organiques spécialisés. L’acide nitrique est indirectement utilisé comme substance oxydante dans les fusées à combustible liquide pour déterminer les traces de métaux dans les solutions. Il est utilisé comme agent de dopage chimique pour les semi-conducteurs organiques et dans les processus de purification des nanotubes de carbone bruts, ainsi que pour vieillir artificiellement le pin et l’érable.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7697-37-2
Formule moléculaire HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 63.01
Numéro MDL MFCD00011349
Clé InChI GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 944
ChEBI CHEBI:48107
Nom IUPAC acide nitrique
SMILES O[N+]([O-])=O
Spécification
Aspect Liquide incolore à légèrement jaune
Nom chimique ou matériau Nitric acid
Couleur Incolore à jaune
Point d’ébullition 121°C
Densité 1,41 g/cm3 (à 20°C)
Odeur Âcre
Tension de vapeur 23 hPa (17 mmHg) (à 20°C)
Plage de pourcentage du dosage 68.0 to 70.0%
Quantité 6 x 3 178 g
Forme physique Liquide
Synonyme hydrogen nitrate, aqua fortis, azotic acid
Informations sur la solubilité Miscible with water and ether.
Poids de la formule 63.01
Qualité ACS
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement