Learn More
Acide nitrique, qualité environnementale, 67-70 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
L’utilisation commerciale principale porte sur la production d’engrais et de réactifs pour la nitration. Les autres applications principales concernent la production d’explosifs, de précurseurs du nylon et de composés organiques spécialisés. L’acide nitrique est indirectement utilisé comme substance oxydante dans les fusées à combustible liquide pour déterminer les traces de métaux dans les solutions. Il est utilisé comme agent de dopage chimique pour les semi-conducteurs organiques et dans les processus de purification des nanotubes de carbone bruts, ainsi que pour vieillir artificiellement le pin et l’érable.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Aspect | Liquide incolore à légèrement jaune |
| Nom chimique ou matériau | Nitric acid |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Point d’ébullition | 121°C |
| Densité | 1,41 |
| Odeur | Âcre |
| Tension de vapeur | 23 hPa (17 mmHg) à 20°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 67-70% |
| Quantité | 500ml |
| Forme physique | Distillation liquide, simple sous-bouillante en quartz |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Nitric acid, 67-70%
- Dangers
- Liquide oxydant Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H330-Mortel par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P320-Un traitement spécifique est urgent (voir sur cette étiquette).
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid