Learn More
Invitrogen™ Nitric Oxide Assay Kit
Code produit. 10752345
Click to view available options
Quantité:
2 x 96 tests
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 10752345
Marque: Invitrogen™ EMSNO
Mesurez la composition en oxyde nitrique (NO) et le total comme valeurs distinctes des taux de nitrates (NO3-) et de nitrites (NO2-) dans le sérum, le plasma, l’urine, la salive et d’autres fluides corporels.
Composition et total du dosage de l'oxyde nitrique (NO) comme valeurs distinctes des niveaux de nitrate (NO3-) et de nitrite (NO2-) dans l'urine, la salive, le plasma, le sérum et d'autres fluides corporels avec notre kit de dosage de l'oxyde nitrique Thermo Scientific.
Informations complémentaires et commande en ligne
Le kit de dosage de l’oxyde nitrique est destiné à la détermination quantitative du nitrite (NO2-) et du nitrate (NO3-) dans les fluides corporels. Le kit utilise l’enzyme nitrate réductase pour convertir le nitrate en nitrite. Le nitrite est alors détecté comme un produit colorant azoïque coloré de la réaction de Griess qui absorbe la lumière visible à 540 nm. L’interaction de l’oxyde nitrique (NO) dans un système est mesurée par la détermination des concentrations de nitrate et de nitrite dans l’échantillon. Les niveaux relatifs de nitrite et de nitrate peuvent varier considérablement, donc la détermination la plus précise de la production totale de NO nécessite la mesure du nitrate et du nitrite.
  • Cible : Oxyde nitrique (NO) et niveaux relatifs de nitrite (No2-) et de nitrate (NO3-)
  • Format : Coloration colorimétrique (colorant azoïque) pour plaques 96 puits transparentes
  • Mesure : Absorbance à 540 nm (± 20 nm)
  • Plage de dosage : 0 à 100 μM
  • Sensibilité : 0,222 μM de nitrite ; 0,625 μM de nitrate
  • Précision : Dépend de plusieurs facteurs (généralement, ≤ 5 % CV intra- et inter-dosage)
  • Types d’échantillon : urine, salive, plasma, sérum et autres liquides biologiques
  • Durée totale du dosage : 15 minutes (dosage de nitrite) ; 45 minutes (dosage de nitrate)
  • Taille des échantillons : 50 μl
Comprend :
Le kit complet contient des réactifs Griess, des étalons de nitrite et de nitrate, de la nitrate réductase, du NADH et des diluants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2 x 96 tests
compliance-icons
Identifiant produit
  • Nitric Oxide Assay Kit
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hydrogen chloride