Learn More
Chemsplash Gants jetables multitâches en nitrile sans poudre, modèle 4010
GREENER_CHOICE
Code produit 30058198
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
30058198 Standard 1000 pièces
30058274 Moyen 1000 pièces
30058218 Grande 1000 pièces
30058474 XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 30058198 Fournisseur Chemsplash Code fournisseur 4010.300.004
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants en nitrile de qualité supérieure, dotés d'extrémités de doigts texturées, répondent aux normes médicales et sont approuvés pour le contact alimentaire.
  • Approuvé pour le contact alimentaire
  • De qualité médicale
  • Ambidextres
  • Manchette roulée et sans latex
  • Sans PFAS
  • Compatible avec les écrans tactiles
  • Homologué CE et UKCA
  • Épaisseur : 2,8 mil, Poids : 3,5 g
  • AQL : 1,5
  • Adapté à la protection contre les projections de produits chimiques, il possède également des propriétés élastiques, facilitant ainsi son utilisation et son ajustement.
  • Zones de travail approuvées par le BRC et l'industrie pharmaceutique.
  • Sans PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH ni aucune substance conflictuelle.
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 0
Certifications / conformité (Europe) EN374-1: KPT, EN374-5: VIRUS, EN16523, EN455: 1/2/3 Dispositivos médicos, EN1186: Grado alimentario, EN420
Chlorinated Non
Applications Laboratoire
Couleur Bleu
Finger Thickness (English) 2,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0.07 mm
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 2,8 mil
Palm Thickness (Metric) 0.07 mm
Type de produit Gants jetables
Dimensions Standard
Épaisseur (impériale) 2,8 mil
Épaisseur (métrique) 0.07 mm
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-5 Bactéries, champignons AVEC protection contre les virus
Type de manchette de gant Roulé
Doublure Non revêtus