Learn More
Ansell Gants en nitrile naturel Nitrilite™ série 93-311
BIOPHARMA
Code produit 12336347 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
10
6
7
8
Standard
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12336347 Standard 1000 pièces
11796723 6 1000 pièces
11736733 10 1000 pièces
11706733 7 1000 pièces
11716733 8 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12336347 Proveedor Ansell N.º de proveedor 93311090
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Produit dans un environnement contrôlé et sans poudre, présentant des niveaux exceptionnellement bas d'extractibles et de particules.
  • La conception 100 % polymère de nitrile évite tout risque d’allergie liée aux protéines de latex
  • Revêtement en nitrile
  • Conception de préhension avec bouts des doigts texturés
  • Manchette ourlée à bord roulé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Classification EPP catégorie II
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
Accelerator Free Non
AQL 2.5
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Lisse
Finger Thickness (English) 0,0067 in.
Finger Thickness (Metric) 0.17 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 0,0043 in
Palm Thickness (Metric) 0.11 mm
Poudré Poudré
Type de produit Gants d'examen en latex à paroi fine
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 0,0067 in.
Épaisseur (métrique) 0,12 mm
Type de manchette de gant Roulé
Quantité 100/boîte
Résistant à Acides, alcools, cétones et alcalis
Longueur (métrique) 240 mm
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.