Learn More
Acide nitrilotriacétique, Mikromol™
Code produit 30050281
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050281 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050281 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0886.010100
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide nitrilotriacétique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nitrilotriacetic Acid
CAS 139-13-9
Noms d’analytes ou de composants Nitrilotriacetic Acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C6 H9 N O6
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Nitrilotriacetic Acid, 2-[Bis(carboxymethyl)amino]acetic acid, NTA
Formule InChI InChI=1S/C6H9NO6/c8-4(9)1-7(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[bis(carboxyméthyl)amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 191.14
Quantité 100 mg
Poids de la formule 191,043 g/mol