Learn More
Échantillon de CQ de nitrite, étalon pour eaux usées, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
2 mL
Conditionnement:
2mL
Description
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
- Échantillon de CQ de nitrite
- Échantillon de CQ pour analyse des eaux usées
- Volume 2 ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nitrite QC Sample |
| Note relative au nom | Yields up to 2L after dilution |
| Conditionnement | Flacon en PEBD lixivié trois fois |
| Concentration or Composition Notes | 68 éléments maximum peuvent être scannés avec les valeurs obtenues pour les normes ICP et ICP-MS.La valeur obtenue correspondant aux traces d’impuretés métalliques est consignée sur le certificat d’analyse. |
| À utiliser avec (équipement) | AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques |
| Type | Certified Reference Material |
| Industry Type | Wastewater Testing |
| Quantité | 2 mL |
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire