Learn More
Bandelette de test Quant™ pour le nitrite, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 kit |
| Plage | Mesure 1 à 50 ppm de NO2- en solution aqueuse |
| Type | Bandelette de test nitrite |