Learn More
Solution de nitrite pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Product Code. 12982165 Shop All Fisher Chemical Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
12982165 500 mL 500mL
12962165 100 mL 100mL
12972165 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 12982165 missing translation for 'mfr' Fisher Chemical missing translation for 'supplierNo' A 033 500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.12€
    124.66€ / 500mL
    Économisez 19.46€
    13% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 04-09-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Tous nos matériaux de référence certifiés et nos réactifs sont produits sous une norme de qualité supérieure. ISO Système de management de la qualité ISO 9001, également accrédité selon la norme ISO/IEC 17025 et accrédité selon la norme ISO/IEC 9001 ISO Guide 34.
Chemical Identifiers
Formule moléculaire NO2-
Specifications
Nom chimique ou matériau Nitrite
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Concentration 1 g/L
Type Solution étalon à composant unique de chromatographie ionique
Solvent or Matrix Water
Quantité 500 mL