Learn More
Solution étalon de nitrite, Chem Lab™
Spécification
Spécification
| Traçabilité au NIST | Compte des normes de référence. NIST SRM 136f |
| Odeur | Inodore |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | La solution contient 1000 μg/ml de NO2- |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100 C |
| Solubilité | Soluble dans l’eau |
| Quantité | 100 mL |