Learn More
Solution étalon de nitrite, Chem Lab™
Code produit 11989102
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11989102 500 mL 500mL
11979102 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11989102 Fournisseur Chem-Lab Code fournisseur CL01.1451.0500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution standard de nitrite 1000 µg/ml pour IC (Ion HIQU)
Identifiants chimiques
CAS 7632-00-0
Formule moléculaire NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Nom IUPAC nitrite de sodium
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spécification
Traçabilité au NIST Compte des normes de référence. NIST SRM 136f
Odeur Inodore
Forme physique Liquide
Concentration La solution contient 1000 μg/ml de NO2-
Couleur Incolore
pH ±9
Point d’ébullition 100 C
Solubilité Soluble dans l’eau
Quantité 500 mL