Learn More
Ansell Gants en nitrile pour salle blanche extra-longs BioClean™ Nerva BNAL
BIOPHARMA
Code produit 13127196
Change view
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions unitSize
13127196 Moyen 1000 pièces
13137196 Standard 1000 pièces
13117196 Grande 1000 pièces
13147196 XL 1000 pièces
15278188 2XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13127196 Fournisseur Ansell Code fournisseur BNALM
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les gants à longueur de coude de 16 in en nitrile résistent à une gamme de produits chimiques et réduisent le risque de contamination croisée.
  • Extra longueur de 16 in pour protéger les coudes
  • Ambidextres
  • Non stérile
  • Texturés, sans poudre, sans latex
  • Propriétés ESD
  • Traité en salle blanche pour garantir la compatibilité avec ISO Conditions de fonctionnement de classe 4
  • Manchette à bord roulé
  • Emballage facile à déchirer, non-générateur de matières particulaires
  • Double enfilage
  • Idéal pour les environnements contrôlés et critiques, la production et la fabrication, les laboratoires et la &R&D
Certifications
Marquage CE
Compliance
Gant Standard EN420:2003, la norme européenne pour les gants médicaux EN455 (parties 1, 2 et 3) et EN374-1, 2 et 3:2003.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Couleur Blanc
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 6,3 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions Moyen
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6,3 mil
Épaisseur (métrique) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BNAL-M
Séries BioClean™ Nerva BNAL
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 40 cm