Learn More
Ansell Gants en latex stériles pour salles blanches BioClean™ Advance
Product Code. 15248098
Change view
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Unit Size:
200 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
15248098 7,5 200 paires
15218098 6 200 paires
12705795 6,5 200 paires
15238098 7 200 paires
12735795 8 200 paires
15268098 8,5 200 paires
12755795 9 200 paires
15288098 10 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15248098 Supplier Ansell Supplier No. BASL7.5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00€
    388.74€ / 200 paires
    Économisez 271.26€
    41% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 21-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les gants en latex sans poudre et spécifiques main droite / main gauche sont anatomiquement façonnés et conçus pour un double enfilage. Recommandés pour les salles blanches de classe 10 / ISO 4.
Les gants en latex sans poudre et spécifiques main droite / main gauche sont anatomiquement façonnés et conçus pour un double enfilage. Recommandés pour les salles blanches de classe 10 / ISO 4.
  • 300 mm (12 po) longueur mi-bras pour une protection supplémentaire
  • Le latex sans poudre offre un confort et une flexibilité exceptionnels
  • Conçu pour offrir un double port
  • Forme anatomique main droite / main gauche pour un confort maximum
  • Surface texturée pour une meilleure préhension
  • Manchette ourlée pour une stabilité sur le bras
  • Emballage EasyTear™ non particulant
  • Stérilisé aux rayons gamma, niveau garanti de stérilité : 10-6
  • 1,5 Sans petits orifices
  • Qualité certifiée
    • Classe A selon les BPF de l’UE, traitée pour garantir la compatibilité avec la norme ISO classe 4
    • Catégorie 3 - Conception complexe Équipement personnel de protection
    • Conforme à la norme de gants EN420:2003
    • Gants médicaux européens standard En455 (parties 1, 2et 3) et EN374-1, 2 et 3:2003
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications / conformité (Europe) EN420:2003 + A1:2009, EN374-5:2016, EN421:2010, EN455-2:2015
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
AQL 0,65
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 7,8 mil
Finger Thickness (Metric) 0,20 mm
Hand Spécifique
Utilisation en laboratoire / salle blanche ISO Classe 4
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour salle blanche
Dimensions 7,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 7,8 mil
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BASL75
Séries BioClean™ Advance BASL
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm