Learn More
Ansell Gants en nitrile BioClean™ Biotac BIOTAC
Code produit 15238168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
1000 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15238168 XS 1000 pièces
15248168 Standard 1000 pièces
15258168 Moyen 1000 pièces
15268168 Grande 1000 pièces
15278168 XL 1000 pièces
15288168 2XL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15238168 Fournisseur Ansell Code fournisseur BIOTACXS
Rendez le laboratoire plus sûr et plus efficace
Utilisez le code promo 28026
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 28-10-2026
Les gants sans latex et sans poudre pour salles blanches sont flexibles et résistants à une large gamme de produits chimiques.
  • Longueur 12 in
  • Ambidextres
  • NQA 1,5
  • Doigts texturés, sans poudre
  • Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
  • Propriétés ESD
  • Traité pour garantir ISO Compatibilité de classe 5
  • Adapté à la production et à la fabrication,  Environnements contrôlés et critiques,  Laboratoire et &R&D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 100 (ISO 5)
AQL 1,5
Couleur Blanc
Finition externe Partiellement texturé
Finger Thickness (English) 6,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0,17 mm
Hand Ambidextres
Latex Free Oui
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 4,3 mil
Palm Thickness (Metric) 0,11 mm
Poudré Sans poudre
Dimensions XS
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 6,7 ml
Épaisseur (métrique) 0,17 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BIOTAC-XS
Séries BioClean™ Biotac BIOTAC
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm