Learn More
Ansell Gants en nitrile BioClean™ Biotac BIOTAC
Description
- Longueur 12 in
- Ambidextres
- NQA 1,5
- Doigts texturés, sans poudre
- Le nitrile résiste à une large gamme de produits chimiques
- Propriétés ESD
- Traité pour garantir ISO Compatibilité de classe 5
- Adapté à la production et à la fabrication, Environnements contrôlés et critiques, Laboratoire et &R&D
Spécification
Spécification
| Certifications / conformité (Europe) | CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 455 Partie 2, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III |
| Cleanroom Class | Classe 100 (ISO 5) |
| Couleur | Blanc |
| Finition externe | Partiellement texturé |
| Finger Thickness (English) | 6,7 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,17 mm |
| Hand | Ambidextres |
| Latex Free | Oui |
| Matériau | Nitrile |
| Palm Thickness (English) | 4,3 mil |
| Afficher plus |