Learn More
Ansell™ Lunettes-masques autoclavables Clearview™ BioClean™
443.14 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21674" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Lunette-masque
Description
- Non stérilisées et enfermées dans un sachet en PE pour les maintenir propres
- Orifices de ventilation indirecte & supérieure
- EN 166:2001 Classe optique 1
- Verres en polycarbonate renforcés anti-rayures
- Testés sur 40 cycles d’autoclave
- Le thermoplastique ultra-doux offre un confort inégalé
- Traités et conditionnés dans notre salle blanche certifiée ISO Classe 4 (classe 10) NEBB
- Verres de rechange disponibles (BCAG-SL 19 -668-191)
Spécification
Certifications/Conformité | ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN 166:2001 |
Revêtement de la lentille | Antirayures |
Type de produit | Lunettes-masques autoclavables |
Nbre par carton | 12/carton |
Nb par paquet | 1 de chaque |
Détails de ventilation | Ventilation de base indirecte |
Matériau | Polycarbonate |