Learn More
Ansell BioClean™ BCAP Clearview Lunettes autoclavables
BIOPHARMA
Code produit 15228108
Modifier l'affichage
Click to view available options
Nb par paquet:
1paire
Conditionnement:
12 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Nb par paquet Conditionnement
15228108 1paire 12 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
S.O.
Code produit 15228108 Fournisseur Ansell Code fournisseur BCAP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1055.00€
    553.51€ / 12 pièces
    Économisez 501.49€
    47% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
S.O.
Clearview Les lunettes panoramiques autoclavées offrent une excellente clarté optique.
  • Objectif panoramique grand angle : pour un champ de vision plus large et plus profond.
  • Système de ventilation indirecte : réduction des risques de contamination
  • Conception résistante à l'autoclave : pour des lunettes de protection à vision claire durables
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, ANSI/ISEA Z87.1-2010
Hauteur (métrique) 25 mm
Type de lentille Lunettes panoramiques autoclavables
Revêtement de la lentille Sans revêtement
Couleur Blanc
Certifications / conformité (Europe) (UE)2016/425, EN 166:2001
Teinte de la lentille Transparent
Type de produit Lunettes de salle blanche
À utiliser avec (application) Fabrication de dispositifs médicaux, biotechnologie, maintenance des équipements et instruments, industrie pharmaceutique, salles blanches, fabrication de semi-conducteurs
Couleur de la monture Blanc
Matériau du bandeau Silicone
Nbre par carton 12/carton
Modèle BCAP
Nb par paquet 1paire
Dimensions Universel
Détails de ventilation Indirecte
Poids (métrique) 103 g
Matériau Polycarbonate, TPR
Jetable Réutilisable
Lens Material Polycarbonate
Matériau de la monture Nylon, TPR
Protection UV Néant
Frame Type Enveloppant
Autoclavable Autoclavable
Afficher plus Afficher moins
S.O.