Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Combinaison stérile avec col et passe-pouce
BIOPHARMA
Code produit 15278278
Change view
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
4X-Large
Taille (métrique) de la poitrine:
100 à 108 cm
108 à 116 cm
116-124 cm
124 à 132 cm
132 à 140 cm
84 à 92 cm
92 à 100 cm
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
170 à 176 cm
176 à 182 cm
182 à 188 cm
188 à 194 cm
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Conditionnement:
15 pièces
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Taille (métrique) de la poitrine Hauteur (métrique) unitSize
15278278 S 84 à 92 cm 164 à 170 cm 20 pièces
15288278 M 92 à 100 cm 170 à 176 cm 20 pièces
15298278 L 100 à 108 cm 176 à 182 cm 20 pièces
12757186 XL 108 à 116 cm 182 à 188 cm 20 pièces
15218288 2XL 116-124 cm 188 à 194 cm 20 pièces
15228288 3XL 124 à 132 cm 194 à 200 cm 15 pièces
15238288 4X-Large 132 à 140 cm 200 à 206 cm 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15278278 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur SBDCCTS
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Combinaison stérile jetable avec boucle pour le pouce pour une prise en main sûre.
  • En tissus CleanTough™ anti-statique et peu pelucheux
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Propriétés anti-statiques
  • Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
  • Fermeture à l’avant avec protection à rabat
  • Élastique au dos, aux poignets et aux chevilles
  • Disponibles en tailles : de S à 4XL
  • Testés ASTM D6978 05
  • TAMBOUR HELMKE testé
  • Faible teneur en particules
  • Niveau garanti de stérilité 10-6
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Combinaisons pour la salle blanche
Dimensions S
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Certifications / conformité (Europe) FR ISO 13982-1:2004+A1:2010, FR ISO 13034:2005+A1:2009, FR ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 et EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modèle S-BDCCT
Taille (impériale) de la poitrine 33 / 36 po
Taille (métrique) de la poitrine 84 à 92 cm
À utiliser avec (application) Salle blanche, pharmaceutique, environnements contrôlés, EPI, installations 503B, fabrication, industrielles
Hauteur (impériale) 5 pieds 4 po - 5 pieds 6 po
Hauteur (métrique) 164 à 170 cm