Learn More
Ansell BioClean-D™ Combinaison stérile avec col et passe-pouce
BIOPHARMA
Code produit 15298278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Taille (métrique) de la poitrine:
84 à 92 cm
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
Conditionnement:
15 pièces
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Taille (métrique) de la poitrine Hauteur (métrique) Conditionnement
15298278 L 84 à 92 cm 164 à 170 cm 20 pièces
15278278 S 84 à 92 cm 164 à 170 cm 20 pièces
15288278 M 84 à 92 cm 164 à 170 cm 20 pièces
12757186 XL 84 à 92 cm 164 à 170 cm 20 pièces
15218288 2XL 84 à 92 cm 164 à 170 cm 20 pièces
15228288 3XL 84 à 92 cm 164 à 170 cm 15 pièces
15238288 XXXXL 84 à 92 cm 164 à 170 cm 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15298278 Leverantör Ansell Leverantörsnummer SBDCCTL
Expédition estimée: 09-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Combinaison stérile jetable avec boucle pour le pouce pour une prise en main sûre.
  • En tissus CleanTough™ anti-statique et peu pelucheux
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Propriétés anti-statiques
  • Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
  • Fermeture à l’avant avec protection à rabat
  • Élastique au dos, aux poignets et aux chevilles
  • Disponibles en tailles : de S à 4XL
  • Testés ASTM D6978 05
  • TAMBOUR HELMKE testé
  • Faible teneur en particules
  • Niveau garanti de stérilité 10-6
Uppfyllande
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions L
Sexe Unisexe
Matériau CleanTough
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique à l’arrière
Type de cheville Elastiqué
Type de manchette Élastique
Type de goulot À collier
Type de cagoule À col
Type de bouchon Fermeture éclair avant avec rabat anti-tempête
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Résistance Produits chimiques
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 et EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modèle S-BDCCT
Taille (impériale) de la poitrine 33 à 36 in
Taille (métrique) de la poitrine 84 à 92 cm
À utiliser avec (application) Salle blanche, pharmaceutique, environnements contrôlés, EPI, installations 503B, fabrication, industrielles
Hauteur (impériale) 5 pieds 4 po - 5 pieds 6 po
Hauteur (métrique) 164 à 170 cm
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.