Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Combinaison stérile avec capuche et bottes intégrées
BIOPHARMA
Code produit 15603257
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Taille (métrique) de la poitrine:
100 à 108 cm
108 à 116 cm
116-124 cm
124 à 132 cm
132 à 140 cm
84 à 92 cm
92 à 100 cm
Hauteur (métrique):
164 à 170 cm
170 à 176 cm
176 à 182 cm
182 à 188 cm
188 à 194 cm
194 à 200 cm
200 à 206 cm
Conditionnement:
15 pièces
20 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Taille (métrique) de la poitrine Hauteur (métrique) unitSize
15603257 2XL 116-124 cm 188 à 194 cm 20 pièces
15683247 S 84 à 92 cm 164 à 170 cm 20 pièces
15673247 M 92 à 100 cm 170 à 176 cm 20 pièces
15663247 L 100 à 108 cm 176 à 182 cm 20 pièces
15693247 XL 108 à 116 cm 182 à 188 cm 20 pièces
15613257 3XL 124 à 132 cm 194 à 200 cm 15 pièces
15623257 XXXXL 132 à 140 cm 200 à 206 cm 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 15603257 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur SBDFC2XL
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Protection stérile de la tête aux pieds ISO Environnements de salles blanches de classe 4.
  • ISO Compatible avec la classe 4
  • Stérilisation par irradiation gamma
  • Antistatique, peu pelucheux et durable CleanTough™ tissu
  • Fermeture à glissière avec protection avant
  • Semelles antidérapantes
  • Élastique au niveau du dos, de la capuche, des poignets et des chevilles
  • ASTM D6978 05 TESTÉ
  • Tambour HELMKE testéFaible teneur en particules
  • Niveau d'assurance de stérilité 10 −6
Compliance
USP : 797, USP : 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions 2XL
Couleur Blanc
Type de manchette Élastique
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité ISO 9001:2015
Certifications / conformité (Europe) EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, ASTM F739-12, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 et EN 13935-2, ISO 11137-1:2006
Modèle S-BDFC
Taille (impériale) de la poitrine 45 / 48 po
Taille (métrique) de la poitrine 116-124 cm
À utiliser avec (application) Salle blanche, pharmaceutiques, environnements contrôlés, EPI, composés pharmaceutiques, fabrication, industrielles
Hauteur (impériale) 6 pi 2 in à 6 pieds 4 in
Hauteur (métrique) 188 à 194 cm