Learn More
Ansell™ BioClean-D™ Combinaison stérile avec capuche et bottes intégrées
Description
- ISO Compatible avec la classe 4
- Stérilisation par irradiation gamma
- Antistatique, peu pelucheux et durable CleanTough™ tissu
- Fermeture à glissière avec protection avant
- Semelles antidérapantes
- Élastique au niveau du dos, de la capuche, des poignets et des chevilles
- ASTM D6978 05 TESTÉ
- Tambour HELMKE testéFaible teneur en particules
- Niveau d'assurance de stérilité 10 −6
Compliance
USP : 797, USP : 800, 503B
Spécification
Spécification
| Type de produit | Salopette Salle Blanche |
| Dimensions | S |
| Sexe | Unisex |
| Matériau | Polyethylene, Non-woven Polypropylene Laminate |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Single-use |
| Type de taille | Elastic |
| Type de cheville | Elastic, Attached Boots |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de goulot | Hooded |
| Afficher plus |