Learn More
Ansell BioClean-D™ Combinaison stérile avec capuche et passants pour les pouces
BIOPHARMA
Code produit 15248288
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
XXXXL
Taille (métrique) de la poitrine:
76 à 84 cm
Hauteur (métrique):
158 à 164 cm
Conditionnement:
15 pièces
20 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Taille (métrique) de la poitrine Hauteur (métrique) Conditionnement
15248288 S 76 à 84 cm 158 à 164 cm 20 pièces
12787196 XS 76 à 84 cm 158 à 164 cm 20 pièces
15258288 M 76 à 84 cm 158 à 164 cm 20 pièces
15268288 L 76 à 84 cm 158 à 164 cm 20 pièces
15278288 XL 76 à 84 cm 158 à 164 cm 20 pièces
15288288 2XL 76 à 84 cm 158 à 164 cm 20 pièces
15298288 3XL 76 à 84 cm 158 à 164 cm 15 pièces
15208298 XXXXL 76 à 84 cm 158 à 164 cm 15 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 15248288 Fournisseur Ansell Code fournisseur SBDCHTS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    477.00€
    211.26€ / 20 pièces
    Économisez 265.74€
    55% de réduction
En stock
Combinaison stérile jetable avec capuche et boucle pour le pouce pour une prise en main sûre.
  • En tissus CleanTough™ anti-statique et peu pelucheux
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Propriétés anti-statiques
  • Fabriqué dans un établissement titulaire de la certification ISO 9001:2008
  • Fermeture à l’avant avec protection à rabat
  • Passe-pouce sur le poignet
  • Élastique au dos, aux poignets et aux chevilles
  • Testés ASTM D6978 05
  • Tambour HELMKE testé
  • Faible teneur en particules
  • Niveau garanti de stérilité 10-6
  • Disponibles en tailles : de S à 4XL
Compliance
USP 797, USP 800, 503B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Salopette Salle Blanche
Dimensions S
Sexe Unisexe
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Jetable Usage unique
Type de taille Élastique à l’arrière
Type de cheville Elastiqué
Type de manchette Élastique
Type de goulot Capuche
Type de cagoule Elastiqué
Type de bouchon Fermeture éclair avant avec rabat anti-tempête
Type de couture Lié
Stérilité Stérile
Résistance Produits chimiques
Certifications/Conformité ISO 9001:2015, ASTM F739-12, ISO 11137-1:2006
Certifications / conformité (Europe) (UE)2016/425, EN ISO 13982-1:2004+A1:2010, EN ISO 13034:2005+A1:2009, EN ISO 14325, EN 1149-5:2008, EN530, EN 7854, EN 6530, EN 13934-1, EN9073-4, EN 863 et EN 13935-2
Modèle S-BDCHT
Taille (métrique) de la poitrine 76 à 84 cm
Hauteur (métrique) 158 à 164 cm
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)