Learn More
Ansell Capuche jetable BioClean-D™
Code produit 12962255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capuche stérile
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12962255 Capuche stérile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12962255 Fournisseur Ansell Code fournisseur BDHD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La capuche à trois sections et à usage unique BioClean-D™ a été conçue et fabriquée pour un ajustement parfait. Fabriquée à partir d’une matière CleanTough™ peu pelucheuse durable et antistatique, la capuche est dotée d’une ouverture autour du visage élastique avec des bords renforcés pour un confort et une protection exceptionnels
  • Conformes ISO classe 4 et compatibles grade A tel que défini dans les BPF de l’UE
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Ouverture autour du visage élastique avec bords renforcés
  • Tissu anti-statique et à faible peluchage
  • Taille universelle
Applications : salles blanches, pharmaceutiques, environnements contrôlés, EPI, installations/composés 503B, fabrication, industrielles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universel
Matériau Spunbound Polypropylene
Couleur Blanc
Type de bouchon Elastic
Jetable Oui
Modèle BDHD