Learn More
Ansell Capuche jetable stérile BioClean-D™
Code produit 12992255
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capuche stérile
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
12992255 Capuche stérile
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12992255 Fournisseur Ansell Code fournisseur SBDHD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
La capuche BioClean-D™ est une capuche stérile à usage unique conçue et fabriquée à l’aide de trois sections pour un ajustement parfait. Fabriquée à partir d’une matière CleanTough™ peu pelucheuse durable et antistatique, la capuche est dotée d’une ouverture autour du visage élastique avec des bords renforcés pour un confort et une protection exceptionnels
  • Conformes ISO classe 4 et compatibles grade A tel que défini dans les BPF de l’UE
  • Stérilisation par irradiation aux rayons gamma
  • Ouverture autour du visage élastique avec bords renforcés
  • Tissu anti-statique et à faible peluchage
  • Taille universelle
  • Faible taux de particules
  • TESTÉS ASTM D6978 05
  • TEST DE TAMBOUR DE HELMKE
Applications : salles blanches, pharmaceutiques, environnements contrôlés, EPI, installations/composés 503B, fabrication, industrielles
Compliance
ANSI/ISEA Z87.1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Dimensions Universel
Matériau Spunbound Polypropylene
Couleur Blanc
Type de bouchon Pull-over
Jetable Oui
Modèle S-BDHD
À utiliser avec (application) Salles blanches, pharmaceutiques, environnements contrôlés, EPI, installations/composés 503B, fabrication, industrielles