Learn More
Ansell Gant en nitrile stérile pour salles blanches BioClean™ Emerald BENS
BIOPHARMA
Product Code. 15208148
Change view
Click to view available options
Dimensions:
10
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Unit Size:
200 paires
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions Unit Size
15208148 7,5 200 paires
15278138 6 200 paires
15288138 6,5 200 paires
15298138 7 200 paires
15218148 8 200 paires
15228148 8,5 200 paires
15238148 9 200 paires
15248148 10 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15208148 Supplier Ansell Supplier No. BENS7.5
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
View all promotions
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le gant en nitrile, sans accélérateur et sans poudre pour salles blanches protège contre les produits chimiques et les médicaments cytotoxiques. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
Le gant en nitrile, sans accélérateur et sans poudre pour salles blanches protège contre les produits chimiques et les médicaments cytotoxiques. Recommandés pour les environnements critiques de classe 10/ISO 4.
  • 30 cm (12 po) de longueur et spécifique main droite / main gauche
  • Texturé pour une meilleure utilisation dans des environnements contrôlés
  • Sans poudre / latex ; hypoallergénique
  • Gant en nitrile stérile irradié aux rayons gamma
  • Fait partie de la gamme de chimiothérapie BioClean-C
  • Traité pour garantir la compatibilité avec les conditions de fonctionnement de classe ISO 4 et grade A des BPF de l’UE
  • Double enfilage
  • AQL 1,5
  • Niveau garanti de stérilité : 10-6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Conformité ASTM D6978-05
Certifications / conformité (Europe) CE 0598, EN 420:2003 + A1:2009, EN 421:2010, EN 455 Partie 2, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Contact avec des denrées alimentaires, Catégorie III
Cleanroom Class Classe 10/ISO 4
Accelerator Free Yes
AQL 0,65
Couleur Vert
Jetable Single-use
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 5,1 mil
Finger Thickness (Metric) 0,13 mm
Hand Specific
Latex Free Yes
Matériau Nitrile
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,10 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Controlled Environment Gloves
Dimensions 7,5
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 5,1 mil
Épaisseur (métrique) 0,13 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BENS75
Séries BioClean™ Emerald BENS
Longueur (impériale) 12 in
Longueur (métrique) 30,5 cm