Learn More
Ansell Gants stériles en latex pour salles blanches BioClean™ Extra BLAS
BIOPHARMA
Code produit 12745825
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
Conditionnement:
200 paires
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12745825 Moyen 200 paires
12735825 Standard 200 paires
12755825 Grande 200 paires
12765825 XL 200 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Code produit 12745825 Fournisseur Ansell Code fournisseur BLASM
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ce produit contient du latex de caoutchouc naturel, un composant qui est susceptible de provoquer des réactions allergiques chez certains utilisateurs. Les utiliser conformément aux directives et aux instructions et avertissements du fabricant. Consultez les politiques de votre établissement relatives à l’utilisation de ces produits.
Les gants stériles sans poudre sont flexibles et très longs pour une protection sur la longueur du coude. Recommandés pour les salles blanches de classe 10 / ISO 4.
  • Faibles niveaux de protéines de latex
  • Longueur étendue 16 in. (40 cm)
  • Manchette ambidextre, à bord roulé
  • Non poudrés
  • Irradiation aux rayons gamma
  • Entièrement texturés pour une meilleure préhension
  • Flexibles et confortables
  • Double enfilage facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ASTM D3578
Certifications / conformité (Europe) EN 420:2003 + A1:2009 Catégorie III, EN 455 Partie 2, EN374-1:20016, EN374-5:2016 et EN421:2010, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC)2023/2006
Cleanroom Class Classe 10 (ISO 4)
AQL 1,5
Couleur Naturel
Jetable Usage unique
Finition externe Entièrement texturés
Finger Thickness (English) 8,2 mil
Finger Thickness (Metric) 0,21 mm
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche ISO Classe 4
Latex Free Non
Matériau Latex
Palm Thickness (English) 6,6 mil
Palm Thickness (Metric) 0,17 mm
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants pour salle blanche
Dimensions Moyen
Stérilité Stérile
Épaisseur (impériale) 8,2 mil
Épaisseur (métrique) 0,21 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001, règlement EPI 2016 425 Module D
Modèle BLAS-M
Séries BioClean™ Extra BLAS
Longueur (impériale) 16 in
Longueur (métrique) 40 cm